Learn More
Gatifloxacine, TRC
Code produit 30395066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395066 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG25000050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin
CAS 112811-59-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O4
Quantité 50 mg
Synonyme (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)
SMILES COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-(3-méthylpipérazine-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 375.39
Poids de la formule 375.1594
Pourcentage de pureté >95