Learn More
Gatifloxacine, TRC
Product Code. 30406227
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30406227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406227 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG2500001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin
CAS 112811-59-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O4
Quantité 1 g
Synonyme (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)
SMILES COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-(3-méthylpipérazine-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 375.39
Poids de la formule 375.1594
Pourcentage de pureté >95