Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux de gel transparent aux UV à 24 encoches de chargement rapide, à butées avec joint d’étanchéité système pour grand système Gator A2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les plateaux de gel UVT à chargement rapide pour gel à 24 fentes Owl A2 et A5 Thermo Scientific™ permettent le chargement de plusieurs échantillons.
Chaque côté du plateau de gel UVT est doté de butées avec joint d’étanchéité pour une sécurité antifuite sans rouleau. La mise à niveau intégrée garantit le coulage de gels plats et uniformément épais.
Spécification
Spécification
| Description | Plateau de gel transparent aux UV à 24 encoches de chargement rapide, à butées avec joint d’étanchéité |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format A2 et A5 |
| Type | Plateau de gel |