Learn More
Thermo Scientific™ pCMV-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Code produit 12162250 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12162250 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12162250 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16191
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisez l’expression de luciférase Gaussia mutée avec des vecteurs contenant un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur de contrôle (CMV ou TK) pour une sortie de signal étendue.
Le vecteur Thermo Scientific™ pMCS Gaussia-Dura Luc est un plasmide à site de clonage multiple conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’analyse de la luminescence de la régulation génétique à l’aide du rapporteur Gaussia luciférase à sécrétion naturelle.
Les vecteurs de Luc Gaussia Dura contiennent une forme mutante du gène de la luciférase Gaussia qui confère une meilleure stabilité du signal bioluminescent que la luciférase native. La luciférase Gaussia-Dura (env. 20 kDa) est une protéine sécrétée qui permet de mesurer l’activité du rapporteur dans les milieux (pour les dosages en temps réel) et dans les lysats cellulaires. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
  • Gène de la luciférase Gaussia-Dura naturellement sécrétée, optimisé pour une expression élevée et une grande stabilité luminescente dans les systèmes de mammifères
  • Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
  • Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
  • Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
  • Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
  • Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Vecteur de Luc pCMV-Gaussia-Dura
Type Vecteur Luc
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Type de livraison Transfection
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : -70 à -20°C.
Gène rapporteur Luciférase Gaussia Dura
Agent de sélection (eucaryotique) Puromycine
À utiliser avec (application) Dosages des rapporteurs
Accélérateur CMV