Learn More
BRAND™ Pycnomètre étalonné Gay-Lussac
Code produit 10221981 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10221981 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10221981 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 43338
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Structure en verre borosilicaté. Le volume en cm3 est spécifique, avec une précision à 3 décimales.
  • Verre borosilicaté 3.3.
  • DIN ISO 3507
  • Style Gay-Lussac
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Certificat individuel inclus
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus du bouchon finement poli
  • Le volume en cm³ est spécifique, avec une précision à 3 décimales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon à densité Gay-Lussac