Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Pycnomètres Gay-Lussac non ajustés
Code produit 10000281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 cm³
50 cm³
100 cm³
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10000281 50 cm³ 1 pièce
10788081 25 cm³ 1 pièce
10662662 100 cm³ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10000281 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05630028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    31.57€ / 1 pièces
    Économisez 18.43€
    36% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Pycnomètres conformes à Gay Lussac, non ajustés
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507 en plus de la norme
  • Non ajusté
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Quantité 1
Capacité (métrique) 50 cm³
Matériau Verre borosilicaté (3.3)