Learn More
BRAND™ Pycnomètres non étalonnés Gay-Lussac
Code produit 11888271 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11888271 5 ml 2 pièces
11818291 25 ml 2 pièces
11838291 100 ml 2 pièces
11828291 50 ml 2 pièces
11808291 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11888271 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 43205
En stock
Pycnomètre Gay-Lussac avec du verre borosilicaté 3.3 idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
  • Pycnomètre BRAND™
  • Motif Gay-Lussac
  • Capacité non étalonnée, 10 ml
  • Verre borosilicaté, flacon à col étroit, flacon rond (Gay-Lussac), flacon blanc
  • DIN ISO 3507
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus du bouchon finement poli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 de chaque
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon à densité Gay-Lussac