Learn More
Syngene™ Système de documentation des gels G:BOX Chemi XX6
GREENER_CHOICE
Code produit 15151065 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence unitSize
15151065 50 Hz 1 pièce
15849922 60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15151065 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GBOXCHEMIXX6E
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
PC (non inclus)
Le système de documentation de gels G:BOX Chemi XX6 offre d'excellentes performances d'imagerie des gels d'ADN, des gels de protéines visibles, des transferts de chimiluminescence et des options pour les Western blots à fluorescence bleue, verte, rouge et IR.
Système de documentation sur gel polyvalent pour les transferts et les gels. L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie :
  • Gels d’ADN / de protéines
  • chimiluminescence
  • Gels sans coloration
  • Transferts par fluorescence multiplex colorés
  • gels 2D
  • Applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
Caméra haute résolution 6 MP refroidie par effet Peltier, capable de produire des images 16 bits (avec 65535 niveaux de gris) avec un objectif F0.95 avec iris et mise au point motorisés (avec retour d'information) pour des temps d'acquisition courts. La chambre noire Stretch est dotée d'un système de levage motorisé unique permettant d'utiliser les fonctions de zoom, avec autofocus pour garantir une résolution d'image maximale du gel ou du tampon.
Le système est livré avec une roue porte-filtres à sept positions, une source de lumière blanche épiscopique et un bras à LED en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
Caractéristiques:
  • Logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques
  • Interface utilisateur simple, basée sur des icônes, pour les plateformes Windows 10, 8 et 7.
  • Éliminez toute conjecture en imagerie
  • Produisez des images de qualité optimale de manière simple et rapide
  • Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons
  • Les fichiers peuvent être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP formats
  • Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes
  • Toutes les images capturées peuvent être modifiées avec des annotations, des outils d'édition, un renforcement de la netteté et exportées vers GeneTools .
GeneTools Le logiciel permet à l'utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des transferts aux données analysées en quelques étapes seulement.
Types d’échantillons d’analyse :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Transfert spot
  • Correspondance des bandes
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l'analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu'à 5 échantillons simultanément. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés au format Word et Excel fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répond aux exigences de la partie 11 du titre 21 du CFR et GLP environnements.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour en usine) et des licences illimitées. GeneTools Logiciel d'analyse et mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
Spécification
Description Imageur Gbox Chemi XX6
Tension 230 V
Profondeur (impériale) 21,7 in
Profondeur (métrique) 55 mm
Type de filtre Roue à filtres à 7 positions
Hauteur (impériale) 38,9 in
Zone du filtre Jusqu'à 25 x 30 cm
Taille en pixels 4,54 x 4,54 u
Largeur (impériale) 22,4 in
Hauteur (métrique) 99 mm
Système d’exploitation Windows 7 ou supérieur
Résolution 6 MP
Logiciel GeneSys et GeneTools Inclus (illimité)
Transilluminateur En option
Longueur d’ondes Optionnel selon le transilluminateur
Largeur (métrique) 57mm
Modèle Gbox-Chemi-xx6
Type de lentille Fixe
Imprimante incluse Non
Type de caméra Capteur CCD refroidi de 6 mégapixels
Type de cagoule Amovible
Dimensions 57 x 99 x 55 mm
À utiliser avec (application) Imagerie de transferts Western chimiluminescents
Gamme de produits Syngene
Type de produit Système d’imagerie sur gel
Quantité 1 de chaque
Type d’affichage Néant
Fréquence 50 Hz