Learn More
Syngene™ Système de documentation des gels G:BOX Chemi XX6 F0.8
Code produit 16317545 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
16317545 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16317545 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GBOXCHEMIXX6F08E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34435.00€
    32123.31€ / 1 pièces
    Économisez 2311.69€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de documentation de gels G:BOX Chemi XX6 F0.8 est un système de documentation de gels polyvalent pour les transferts et les gels.
L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles. Le G:BOX Chemi XX6 est capable de réaliser de nombreuses applications d'imagerie, notamment des gels d'ADN/protéines, la chimiluminescence, des gels sans coloration, des transferts de fluorescence multiplex colorés, des gels 2D et des applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires). Il existe une caméra haute résolution de 6 MP refroidie par effet Peltier, capable de produire des images 16 bits (avec 65535 niveaux de gris). La puce de la caméra est une référence dans le domaine avec un QE de 73 % à 425 nm (pic à 77 %). Le système est doté d’un objectif F0.8 avec iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition. La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique, garantissant la résolution maximale des images du gel ou du transfert capturées. Le système est livré en version standard avec une roue porte-filtres à sept positions, une lumière blanche épiscopique et un bras à LED en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche de l’infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés).
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il possède une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win 10, 8 et 7. GeneSys permet à l’utilisateur d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide. Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons. Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP formats. Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes. Toutes les images capturées peuvent être facilement modifiées grâce à des annotations, des outils d'édition, l'amélioration de la netteté et exportées vers GeneTools .
GeneTools Le logiciel permet à l'utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des transferts aux données analysées en quelques étapes seulement. Les types d’échantillons d’analyse comprennent le poids moléculaire, le comptage des colonies, le transfert spot et la correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l'analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu'à 5 échantillons simultanément. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés au format Word et Excel fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répond aux exigences de la partie 11 du titre 21 du CFR et GLP environnements.
Spécification
Tension 230 V
Profondeur (impériale) 21,7 in
Type de filtre Roue à filtres à 7 positions
Hauteur (impériale) 38,9 in
Taille en pixels 6 MP
Largeur (impériale) 22,4 in
Modèle Gbox-CHEMI-XX6-F080
Type de lentille F0.80
Type de caméra 6 MP, 16 bits
Dimensions Image de 34,5 x 27,6 cm
À utiliser avec (application) Documentation sur gel
Gamme de produits Syngene
Type de produit Système de documentation sur gel
Type d’affichage Aucun
Fréquence 50 Hz