Learn More
Syngene™ G:BOX - F3 avec lentille de retour d'information
Code produit 15879922 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15879922 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15879922 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GBOXF3LFB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10420.00€
    9713.94€ / 1 pièces
    Économisez 706.06€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
G:BOX - F3 avec lentille de rétroaction permet l'imagerie automatisée des gels d'ADN et des gels de protéines visibles.
G:BOX F3 LFB est un système de documentation de gels pour grands gels capable d'applications d'imagerie de base, y compris les gels d'ADN et de protéines.
  • Appareil photo 5 MP capable de produire des images 16 bits avec 65 535 niveaux de gris.
  • Zoom motorisé f1.2 avec retour.
  • Livré avec une roue porte-filtres à sept positions et une lumière épiscopique blanche.
  • Possibilité de mettre à niveau le système pour d’autres applications futures.
  • La zone d'affichage maximale disponible est de 32,5 x 24,1 cm.
  • PC requis (non inclus).
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il possède une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Windows 10, 8 et 7.
  • Permet d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide.
  • Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons.
  • Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP formats.
  • Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes.
  • Toutes les images capturées peuvent être facilement modifiées grâce à des annotations, des outils d'édition, l'amélioration de la netteté et exportées vers GeneTools .
GeneTools Le logiciel permet à l'utilisateur une quantification rapide des échantillons et passe des transferts aux données analysées en quelques étapes seulement. Les types d’échantillons d’analyse comprennent les éléments suivants :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Transfert spot
  • Correspondance des bandes
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l'analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu'à 5 échantillons simultanément. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de haute qualité peuvent être exportés au format Word et Excel fichiers pour une simple révision.
GeneSys et GeneTools le logiciel répond aux exigences de la partie 11 du titre 21 du CFR et GLP environnements.
Le système est assorti d'une garantie de 3 ans (retour en usine) et de licences illimitées. GeneTools Logiciel d'analyse et mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
Les qualifications IQ/OQ sont disponibles sur demande.
Spécification
Description Documentation sur gel Gbox F3 avec retour objectif
Tension 230 V
Profondeur (impériale) 17,7 in
Profondeur (métrique) 45 cm
Type de filtre Roue à filtres à 7 positions
Hauteur (impériale) 33,1 in
Zone du filtre Jusqu'à 25 x 30 cm
Taille en pixels 2,2 x 2,2 u
Largeur (impériale) 22,4 in
Hauteur (métrique) 84 cm
Système d’exploitation Windows 7 ou supérieur
Résolution 5 MP
Logiciel GeneSys et GeneTools Inclus (illimité)
Transilluminateur En option
Longueur d’ondes Optionnel selon le transilluminateur
Largeur (métrique) 57 cm
Modèle Gbox-F3-LFB
Type de lentille Zoom motorisé avec retour haptique
Imprimante incluse Non
Type de caméra 5 MP CCD
Type de cagoule Amovible
Dimensions 57 x 84 x 45
À utiliser avec (application) Taches visibles
Gamme de produits Syngene
Type de produit Système de documentation sur gel
Quantité 1 de chaque
Type d’affichage Aucun
Fréquence 50 Hz