Learn More
Gboxin, MedChemExpress
Code produit 16494508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16494508 10 mg -
16480817 50 mg -
16437227 5 mg 5mg
16405376 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494508 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111651
MedChemExpress Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gboxin
CAS 2101315-36-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H33ClN2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 32.5 mg/mL (82.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (25.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)CN2C(CC)=[N+](C)C3=CC=CC=C23.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 392.96
Poids de la formule 392.96
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease