Learn More
GBR-12909 Dihydrochlorure, TRC
Code produit 17971215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971215 50 mg 50mg
17943795 5 mg 5mg
17912065 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17971215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG26800550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67469-78-7
Formule moléculaire C28 H32 F2 N2 O . 2(H Cl)
Poids moléculaire (g/mol) 523.48
Synonyme GBR-12909 Dihydrochloride, 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride (9CI), GBR 12909, I 893, Vanoxerine Dihydrochloride, 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Hydrochloride (1:2)
Nom IUPAC 1-[2-[bis(4-fluorophényl)méthoxy]éthyle]-4-(3-phénylpropyl)piperazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
Poids de la formule 522.2016