Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Spécification
| Température max. | 230/240°C |
| Type | Colonnes capillaires BP624 GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 mm |
| Plage de températures | 0°C à 240°C |
| Épaisseur du film | 1,2 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Polarité | Hautement polaire |
| Quantité | 1/boîte |