Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Code produit 12985571
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
12985571 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
12965571 30 mm 0,22 mm 1,2 mm 1 pièce
12760720 30 mm 0,53 mm 3 mm -
12925581 30 m 0,25 mm 1,4 μm 1 pièce
12935581 60 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
12915581 50 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12985571 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 054832
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes capillaires GC BP624 SGE - Phase polaire conçue pour l’analyse des matières organiques volatiles EPA
  • Phase polaire
  • Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Température max. 230/240°C
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 30 m