Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropyle polysilphénylène siloxane
Code produit 10731032
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,22 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Granulométrie:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Granulométrie unitSize
10731032 60 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 pièce
12614955 10 m 0,1 mm 0,2 μm 0,2 μm 1 pièce
10310611 50 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm -
10461201 30 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 pièce
10451041 30 m 0,53 mm 0,5 μm 0,5 μm 1 pièce
10422191 25 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm -
10451201 50 m 0,32 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10731032 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 054613
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte BPX-70 (70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane)—colonne MS-premium de purge faible avec une polarité conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Spécification
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) interne 0,22 mm
Phase stationnaire 70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane
À utiliser avec (application) Analyse des FAME, Analyse des isomères cis/trans
Granulométrie 0,25 μm
Plage de températures 50°C à 250°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 60 m
Matériau de remplissage BPX70
Polarité Polaire