Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert droit direct d’insert d’injection GC désactivé pour Agilent 7890
Code produit 12944071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,2 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12944071 1,2 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12944071 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092224
Expédition estimée: 21-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,2 mm
Longueur (métrique) 78,5 mm
Type de produit Insert droit
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm