Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC désactivé à débit divisé / non divisé avec la laine de quartz conique unique pour Agilent 7890
Code produit 12923961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12923961 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12923961 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09201901
Expédition estimée: 21-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Longueur (métrique) 78,5 mm
Type de produit À débit divisé / non divisé avec insert d’injection conique unique (laine de quartz)
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm