Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC désactivé à débit divisé / non divisé, à entrée conique
Code produit 12977141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12977141 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12977141 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09201001
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
    Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 78,5 mm
Product Type Insert d’injection à débit divisé / non divisé, col de cygne encastré (laine de quartz)
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm