Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert droit à débit non divisé injection désactivée GC laine de quartz pour Agilent 7890
Code produit 12927141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12927141 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12927141 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09200401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
    Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Agilent Technologies
Spécification
Type de produit Insert d’injection droit à débit divisé / non divisé injection GC, Quartz
Longueur (métrique) 78,5 mm
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 6,1 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments Agilent Technologies