Learn More
Trajan™ Bague d’étanchéité pour ferrule de chromatographie en phase gazeuse
Code produit 10578102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,59 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
1,7 mm
2,2 mm
Largeur (métrique):
3,2 mm
9,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm 1 pièce
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10578102 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0726003
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bague d’étanchéité en graphite pour une utilisation avec les ferrules GC
  • Pour une utilisation avec des ferrules GC
  • Bague d’étanchéité 100 % graphite pour raccords de 1/4 po
  • 10/boîte
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1/4 po
Diamètre (métrique) interne 6,35 mm
Longueur (métrique) 2,2 mm
Matériau Graphite 100 %
Type Bague d’étanchéité
Largeur (métrique) 9,9 mm