Learn More
Trajan™ Bague d’étanchéité pour ferrule de chromatographie en phase gazeuse
Code produit 15298873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,59 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
1,7 mm
2,2 mm
Largeur (métrique):
3,2 mm
9,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm 10 pièces
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15298873 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0726520
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Bague d’étanchéité en graphite pour une utilisation avec les ferrules GC
  • Pour une utilisation avec des ferrules GC
  • Bague d’étanchéité 100 % graphite pour raccords de 1/4 po
  • 10/boîte
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1/16 po
Diamètre (métrique) interne 1,59 mm
Longueur (métrique) 1,7 mm
Matériau Graphite 100 %
Température max. (métrique) 450°C
Type de produit Bague d’étanchéité
Largeur (métrique) 3,2 mm