Learn More
Thermo Scientific™ GC/GC-MS Start-up Kit
Code produit 31903478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
TRACE 1300/1600 Series GC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31903478 TRACE 1300/1600 Series GC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903478 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 19050720
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Start-up kit for TRACE 1300/1600 GC/GC-MS systems including fittings, tubing, and tools required for column connection and initial installation.
  • Designed for TRACE 1300 and TRACE 1600 GC/GC-MS systems
  • Provides essential components for system start-up and column connection
  • Includes brass front and back ferrules (1/8 in. OD) for secure, leak-free connections
  • Includes retaining nuts for 1/8 in. OD metal columns
  • Includes brass union for 1/8 in. tubing connections
  • Includes plugs for 1/8 in. tube fittings
  • Supplied with pre-cleaned 1/8 in. OD tubing for installation
  • Includes installation tools: 7/16 in. wrench and tube cutter (1/8 in. - 5/8 in.)
  • Supports reliable system setup and ensures proper gas flow integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) TRACE 1300/1600 Series GC
Comprend Tubing, Ferrules, Plugs, Installation Tools
Stérilité Non-sterile
Couleur Light Brown