Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC Verre fritté pour injection de grand volume (LVI) pour Injecteur Agilent Gerstel Cis 4 1,8 mm D.I.
Code produit 12914081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12914081 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12914081 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092243
Expédition estimée: 19-11-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
    Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre fritté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Agilent Technologies
Spécification
Type de produit Insert d’injection de grand volume (LVI)
Description Verre fritté
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 71 mm
Diamètre (métrique) interne 1,8 mm
Diamètre (métrique) externe 3 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteur Gerstel CIS 4