Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC à grand volume (LVI) en verre fritté
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Varian
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert d’injection à gros volumes (LVI) |
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 54 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 1,8/3,4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Varian GC |
| Matériau de revêtement | Verre fritté |