Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Inserts d’injection GC pour colonnes à remplissage Agilent : D.I. de 1,8 mm, D.E. de 3 mm, 92 mm de long, SGE
Code produit 12994071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,8 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12994071 1,8 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12994071 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092235
Expédition estimée: 30-11-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,8 mm
Longueur (métrique) 92 mm
Type de produit Diamètre interne de 1,8 mm Insert de colonne à remplissage
Diamètre (métrique) externe 3 mm