Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique et laine de quartz pour Agilent 4 mm de dia. in.
Code produit 12904071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12904071 25/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12904071 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092218
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
    Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Quantité 25/boîte
Longueur (métrique) 78,5 mm
Product Type Insert d’injection GC à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique (laine de quartz)
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm