Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Liner lisse sans diviseur de flux pour injecteur de chromatographie en phase gazeuse pour système automatique PerkinElmer et Clarus 500 de 2 mm (dia. int.)
Code produit 12954041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12954041 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12954041 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09210301
Expédition estimée: 30-11-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Longueur (métrique) 92 mm
Type de produit Insert d’injection droit à débit non divisé
Diamètre (métrique) externe 6,2 mm