Learn More
Trajan™ Revêtement des valves GC
Description
À utiliser avec les instruments GC
- Tous les inserts sont désactivés à des températures élevées de désactivation en phase gazeuse (420°C [788°F])
- Conditionnés en blisters pour éviter toute contamination
- Sites actifs réduits pour éviter toute réaction indésirable dans les échantillons
- Comprend deux sections effilées qui retiennent le bouchon en laine de quartz pour optimiser le nettoyage de la pointe de l’aiguille et le transfert de l’échantillon — empêche également la laine de quartz de se déplacer vers le septum ou de pénétrer l’insert
- Offre une excellente reproductibilité
- Minimise la discrimination de masse
- Les Fast FocusLiners présentent un dia. int. étroit de 2.3 mm pour être utilisés avec des colonnes capillaires de 0.1 mm de dia. int. — les dia. int. étroits permettent également de réduire les largeurs de pics
- La laine de quartz présente dans certains inserts divisés facilite le mélange des analytes et aboutit à une meilleure quantification, elle fournit une grande surface qui favorise la vaporisation des échantillons liquides, elle agit comme un piège pour recueillir les résidus non volatils provenant de l’échantillon et empêche l’échantillon de s’accumuler au fond de l’injecteur avant la volatilisation
- Les cônes présents dans certains inserts sans division minimisent le contact entre les analytes et le fond du port d’injection – particulièrement utiles pour les composés très actifs, ils canalisent également les analytes dans une colonne pour une installation de colonne plus robuste
Spécification
Spécification
| Type de produit | Packed Column Liner |
| Longueur (métrique) | 112 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | AutoSystem and Clarus 500 |