Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Code produit 10561115 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bague d’étanchéité pour insert
Bague d’étanchéité pour insert en Viton
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs SSL GC FOCUS et TRACE
Injecteurs TRACE série 1300 GC PTV
Injecteurs TRACE série 1300 GC SSL
Injecteurs GC TRACE série 1300 et Agilent SSL
Inserts Agilent SSL
Inserts Agilent de 2,0 mm
Inserts droits directs Agilent
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10561115 Bague d’étanchéité pour insert Injecteurs SSL GC FOCUS et TRACE 10 pièces
10479234 Bague d’étanchéité pour insert en graphite Inserts droits directs Agilent -
10467894 Bague d’étanchéité pour insert en graphite Inserts Agilent SSL 10 pièces
10259314 Bague d’étanchéité pour insert en graphite Inserts Agilent de 2,0 mm 10 pièces
10638905 Bague d’étanchéité pour insert en Viton Injecteurs GC TRACE série 1300 et Agilent SSL -
13415099 Bague d’étanchéité pour insert Injecteurs TRACE série 1300 GC PTV 1 pièce
15398384 Bague d’étanchéité pour insert Injecteurs TRACE série 1300 GC SSL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10561115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29033406
En stock
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bague d’étanchéité pour insert
Description Bague d’étanchéité pour insert
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (équipement) Injecteurs SSL GC FOCUS et TRACE