Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Seringues pour échantillonneur automatique
- Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART
Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART
Code produit 17637065 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Product Code. | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Type de produit | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 17637065 | 10 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17627055 | 0,5 μl | Calibre 23 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17637055 | 1 μl | Calibre 23 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17647055 | 5 μl | Calibre 23s | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17657055 | 5 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17667055 | 5 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17677055 | 5 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17687055 | 10 μl | Calibre 23s | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17697055 | 10 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17607065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17617065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17627065 | 10 μl | Calibre 23s | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17647065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17657065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17667065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17677065 | 25 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17687065 | 25 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17697065 | 25 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17607075 | 50 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17617075 | 50 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17627075 | 50 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17637075 | 100 μl | Calibre 23s | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17647075 | 100 μl | 26s G | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17657075 | 100 μl | 26s G | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17667075 | 100 μl | Calibre 23 | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17677075 | 100 μl | Calibre 23 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17687075 | 250 μl | Calibre 26 | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17697075 | 250 μl | Calibre 26 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17607085 | 250 μl | Calibre 23 | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17617085 | 250 μl | Calibre 23 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17627085 | 500 μl | Calibre 26 | 85 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17637085 | 500 μl | Calibre 26 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17647085 | 500 μl | Calibre 23 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17657085 | 1 mL | Calibre 22 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17667085 | 1 mL | Calibre 23 | 65 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17677085 | 2,5 mL | Calibre 23 | 65 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17687085 | 5 mL | Calibre 23 | 65 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 17697085 | 10 mL | Calibre 19 | 57 mm | Seringue pour échantillonneur automatique GC | 1 pièce |
| 31034046 | 2.5 mL | 22 G | 57 or 85 mm | Removable Needle Syringe, needle not included | - |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez la technologie unique des seringues GC Thermo Scientific™ SMART comme une approche traçable basée sur l’utilisation de la gestion des seringues de chromatographie en phase gazeuse (GC), pour une augmentation de la fiabilité, une disponibilité des instruments, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, les seringues SMART bénéficient de la technologie SMART unique : chaque seringue est équipée d’une puce d’identification qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce sont directement accessibles et rapportées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Les seringues SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez une utilisation des seringues exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des seringues grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
Specifications
Specifications
| Description | 10 μl FN GT, calibre 23s, cône, 57 mm ; Piston à pointe en PTFE |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23s |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique RSH SMART TriPlus, tous les instruments RSH TriPlus et tous les modèles PAL3 |