Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART
Code produit 17677075 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Calibre d’aiguille:
22 G
26s G
Calibre 19
Calibre 22
Calibre 23
Calibre 23s
Calibre 26
Longueur (métrique) de l’aiguille:
57 mm
57 or 85 mm
65 mm
85 mm
Type de produit:
Removable Needle Syringe, needle not included
Seringue pour échantillonneur automatique GC
Conditionnement:
1 pièce
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Type de produit Conditionnement
17677075 100 μl Calibre 23 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17627055 0,5 μl Calibre 23 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17637055 1 μl Calibre 23 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17647055 5 μl Calibre 23s 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17657055 5 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17667055 5 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17677055 5 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17687055 10 μl Calibre 23s 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17697055 10 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17607065 10 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17617065 10 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17627065 10 μl Calibre 23s 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17637065 10 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17647065 10 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17657065 10 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17667065 10 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17677065 25 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17687065 25 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17697065 25 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17607075 50 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17617075 50 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17627075 50 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17637075 100 μl Calibre 23s 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17647075 100 μl 26s G 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17657075 100 μl 26s G 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17667075 100 μl Calibre 23 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17687075 250 μl Calibre 26 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17697075 250 μl Calibre 26 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17607085 250 μl Calibre 23 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17617085 250 μl Calibre 23 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17627085 500 μl Calibre 26 85 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17637085 500 μl Calibre 26 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17647085 500 μl Calibre 23 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17657085 1 mL Calibre 22 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17667085 1 mL Calibre 23 65 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17677085 2,5 mL Calibre 23 65 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17687085 5 mL Calibre 23 65 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
17697085 10 mL Calibre 19 57 mm Seringue pour échantillonneur automatique GC 1 pièce
31034046 2.5 mL 22 G 57 or 85 mm Removable Needle Syringe, needle not included -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Code produit 17677075 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365H2181SM
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces seringues GC équipées d’une puce d’identification pour suivre les numéros de pièces et de lots, l’utilisation et l’historique afin d’accroître la fiabilité des données et de garantir la conformité du système.
Utilisez la technologie unique des seringues GC Thermo Scientific™ SMART comme une approche traçable basée sur l’utilisation de la gestion des seringues de chromatographie en phase gazeuse (GC), pour une augmentation de la fiabilité, une disponibilité des instruments, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, les seringues SMART bénéficient de la technologie SMART unique : chaque seringue est équipée d’une puce d’identification qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce sont directement accessibles et rapportées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Les seringues SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez une utilisation des seringues exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des seringues grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100 μl FN GT, calibre 23s, trou latéral, 57 mm, piston à pointe en PTFE
Calibre d’aiguille Calibre 23
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Side Hole
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique RSH SMART TriPlus, tous les instruments RSH TriPlus et tous les modèles PAL3