Description
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles en acier inoxydable
- Pistons en PTFE
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | Calibre 22s |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 56 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Orifice latéral |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC CTC |
| Type de connexion | Fixe |