Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour instruments Agilent
Code produit 10187464 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Description:
Conique ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte
Conique ; Capacité : 10 μl ; À l’unité
Droite ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte
Droite ; Capacité : 10 μl ; À l’unité
Droite ; Capacité : 5 μl ; À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description Conditionnement
10187464 10 μl Conique ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte 6 pièces
10477314 5 μl Droite ; Capacité : 5 μl ; À l’unité 1 pièce
10371285 10 μl Droite ; Capacité : 10 μl ; À l’unité 1 pièce
10085624 10 μl Droite ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte 6 pièces
10763464 10 μl Conique ; Capacité : 10 μl ; À l’unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10187464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D1636
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ conçues spécifiquement pour les systèmes GC Agilent™. Optimisées pour le perçage de septum, les seringues robustes et testées sur le terrain sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé.
  • Précision et reproductibilité assurées sur une gamme de volumes
  • Seringues à aiguille fixe : plage de températures maximales de 5°C à 70°C
  • Pression maximum permise des aiguilles de 5 à 100 μl : 1 000 psi ; Pression fonctionnelle maximum de 100 psi
  • Pointe d’aiguille conique protégeant le piston des échantillons impurs
  • 42 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conique ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte
Calibre d’aiguille 23 à 26s G
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité 6/paquet
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent