Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour instruments Agilent
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ conçues spécifiquement pour les systèmes GC Agilent™. Optimisées pour le perçage de septum, les seringues robustes et testées sur le terrain sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé.
- Précision et reproductibilité assurées sur une gamme de volumes
- Seringues à aiguille fixe : plage de températures maximales de 5°C à 70°C
- Pression maximum permise des aiguilles de 5 à 100 μl : 1 000 psi ; Pression fonctionnelle maximum de 100 psi
- Pointe d’aiguille conique protégeant le piston des échantillons impurs
- 42 mm de long
Spécification
Spécification
| Description | Droite ; Capacité : 5 μl ; À l’unité |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe |
| Jetable | Non |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC Agilent |