Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour instruments Agilent
Code produit 10763464 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Description:
Conique ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte
Conique ; Capacité : 10 μl ; À l’unité
Droite ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte
Droite ; Capacité : 10 μl ; À l’unité
Droite ; Capacité : 5 μl ; À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description unitSize
10763464 10 μl Conique ; Capacité : 10 μl ; À l’unité 1 pièce
10477314 5 μl Droite ; Capacité : 5 μl ; À l’unité 1 pièce
10371285 10 μl Droite ; Capacité : 10 μl ; À l’unité 1 pièce
10085624 10 μl Droite ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte 6 pièces
10187464 10 μl Conique ; Capacité : 10 μl ; 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10763464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D1621
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Réalisez facilement des injections précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™ conçues spécifiquement pour les systèmes GC Agilent™. Optimisées pour le perçage de septum, les seringues robustes et testées sur le terrain sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé.
  • Précision et reproductibilité assurées sur une gamme de volumes
  • Seringues à aiguille fixe : plage de températures maximales de 5°C à 70°C
  • Pression maximum permise des aiguilles de 5 à 100 μl : 1 000 psi ; Pression fonctionnelle maximum de 100 psi
  • Pointe d’aiguille conique protégeant le piston des échantillons impurs
  • 42 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conique ; Capacité : 10 μl ; À l’unité
Calibre d’aiguille 23 à 26s G
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent