Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en silice fondue (non désactivée)
Code produit 12760740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
1 m
10 m
10 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12760740 1 m 0,075 mm 0,363 mm 1 pièce
15258823 10 m 0,25 mm 0,15 mm 10m
15258833 10 m 0,15 mm 0,285 mm 10m
15208843 10 m 0,53 mm 0,68 mm 10m
15238823 10 m 0,01 mm 0,285 mm 10m
15278833 25 m 0,22 mm 0,363 mm 25m
12750740 1 m 0,025 mm 0,363 mm 1 pièce
13184359 1 m 0,05 mm 0,363 mm -
15288833 10 m 0,32 mm 0,43 mm 10m
15258843 1 m 0,15 mm 0,363 mm 1 pièce
15268843 1 m 0,1 mm 0,363 mm 1 pièce
15218823 10 m 0,11 mm 0,17 mm 10m
15278823 10 m 0,05 mm 0,22 mm 10m
15208833 10 m 0,1 mm 0,2 mm 10m
15228823 25 m 0,11 mm 0,17 mm 25m
15228833 25 m 0,1 mm 0,363 mm 25m
15228843 10 m 0,25 mm 0,363 mm 10m
15238833 10 m 0,15 mm 0,22 mm 10m
15248823 10 m 0,25 mm 0,285 mm 10m
15248833 25 m 0,15 mm 0,22 mm 25m
15268823 10 m 0,04 mm 0,14 mm 10m
15288823 10 m 0,05 mm 0,15 mm 10m
15298823 10 m 0,06 mm 0,22 mm 10m
15298833 25 m 0,32 mm 0,43 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 12760740 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 062712
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Contribue à maintenir un système de chromatographie haute performance
  • Tubulure en silice fondue de haute qualité
  • Tubulure protégée par une résine polyimide haute température
  • Utilisée dans un large éventail d’applications GC, LC et biotechnologiques
Spécification
Type Tubulures
À utiliser avec (application) GC, LC et biotechnologie
Diamètre (métrique) interne 0,075 mm
Diamètre (métrique) externe 0,363 mm
Longueur totale (métrique) 1 m