Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Tubulures pour chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en silice fondue (non désactivée)
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en silice fondue (non désactivée)
Code produit 15298833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
1 m
10 m
10 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
24 product options available for selection
| Code produit | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15298833 | 25 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 25m |
| 15258823 | 10 m | 0,25 mm | 0,15 mm | 10m |
| 15258833 | 10 m | 0,15 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15208843 | 10 m | 0,53 mm | 0,68 mm | 10m |
| 15238823 | 10 m | 0,01 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15278833 | 25 m | 0,22 mm | 0,363 mm | 25m |
| 12750740 | 1 m | 0,025 mm | 0,363 mm | 1 pièce |
| 13184359 | 1 m | 0,05 mm | 0,363 mm | - |
| 12760740 | 1 m | 0,075 mm | 0,363 mm | 1 pièce |
| 15288833 | 10 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 10m |
| 15258843 | 1 m | 0,15 mm | 0,363 mm | 1 pièce |
| 15268843 | 1 m | 0,1 mm | 0,363 mm | 1 pièce |
| 15218823 | 10 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 10m |
| 15278823 | 10 m | 0,05 mm | 0,22 mm | 10m |
| 15208833 | 10 m | 0,1 mm | 0,2 mm | 10m |
| 15228823 | 25 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 25m |
| 15228833 | 25 m | 0,1 mm | 0,363 mm | 25m |
| 15228843 | 10 m | 0,25 mm | 0,363 mm | 10m |
| 15238833 | 10 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 10m |
| 15248823 | 10 m | 0,25 mm | 0,285 mm | 10m |
| 15248833 | 25 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 25m |
| 15268823 | 10 m | 0,04 mm | 0,14 mm | 10m |
| 15288823 | 10 m | 0,05 mm | 0,15 mm | 10m |
| 15298823 | 10 m | 0,06 mm | 0,22 mm | 10m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15298833
Leverandør
Trajan Scientific and Medical™
Leverandørnr.
062479
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 17-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Tubulure en silice fondue de haute qualité
- Tubulure protégée par une résine polyimide haute température
- Utilisée dans un large éventail d’applications GC, LC et biotechnologiques
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tubulures |
| À utiliser avec (application) | GC, LC et biotechnologie |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,43 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?