Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 Cells
Code produit 10286934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10286934 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10286934 Fournisseur GeneBLAzer™ Code fournisseur K1855
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Les cellules GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 contiennent le récepteur humain du glucagon (GCGR).
  • Numéro d’adhésion : NM_000160
  • État de la population : Pool de cellules stables
  • Les cellules GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 contiennent le récepteur humain du glucagon (GCGR), (numéro d’adhésion NM_000160) intégré de façon stable dans la lignée cellulaire CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Les cellules CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (réf K1535) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse CRE. Les cellules GCGR-CRE-bla CHO-K1 sont validées sur le plan fonctionnel pour les valeurs de facteur Z’ et les concentrations EC50 du glucagon. De plus, les cellules GCGR-CRE-bla CHO-K1 ont été dosageées pour vérifier leurs performances de dosage dans des conditions variables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NM_000160
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les cellules GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche, 8 x 10^6 cellules⁄flacon. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) FRET
Classe de protéines humaines Récepteur couplé aux protéines G (GPCR)
État de la population Pool de cellules stables
Gamme de produits GeneBLAzer
Quantité 1 flacon
Affichage Point final
Entrée cible GCGR (récepteur du glucagon)
Lignée cellulaire CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR