Learn More
Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer
Artikelnummer. 15766838 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Packungsgröße
15766838 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15766838 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GCv 4010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Provides double the cooling power with two separate cooling circuits and two compressors. Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer has an upper refrigerator with adjustable shelves and a lower freezer compartment with bins on shelves, with separate locks for each compartment.
  • Electronic Controls with Digital Temperature Display: Provides easy-to-see, easy-to-use controls without opening the door, as well as a temperature alarm
  • Separate cooling circuits/compressors: Enables independent temperature setting and eliminates air exchange to prevent odor transfer
  • Forced air cooling: Highly efficient fans cool freshly stored items quickly and maintain an even temperature throughout the interior
  • Separately lockable compartments: Sturdy locks are designed for extreme conditions and are independent of the handles
  • Efficient refrigeration system: Reduces energy consumption and operating costs with premium-quality components
  • Environmentally friendly refrigerant: Minimal greenhouse effect and no ozone depletion potential with outstanding energy efficiency
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 107 L
Capacity (Metric) Refrigerator 254 L
Plage de températures (congélateur) -14°C to -28°C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 15°C
Modèle de porte HardLine avec poignée Slimline
No. of Doors 2
Côté charnière Droite interchangeable
Tiroirs Wire Bins (Freezer)
Nbre de tiroirs 3
Étagères 4 (3 Adjustable, Wire Grid) Refrigerator; 2 (Glass, Beneath Bins) Freezer
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg (Refrigerator), 24 kg (Freezer)
Compresseur 2
Dégivrage Automatique
Sécurité d’accès Serrure
Réfrigérant R 600a
Finition externe Acier blanc
Isolation 70 mm
Intérieur White Plastic
Affichage Numérique, externe
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Comprend Temperature alarm, Adjustable feet
Dimensions (L x l x H) extérieures 61.5D x 60W x 200H cm
Consommation d’énergie 1.447 kWh / 23 hr.
Ampérage 1,5 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 200 w
Poids à l’expédition (métrique) 89 kg
Poids (métrique) 83 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.