Learn More
GDC-0834, MedChemExpress
Description
GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor. GDC-0834 inhibits BTK with an in vitro IC50 of 5.9 and 6.4 nM in biochemical and cellular assays, respectively, and in vivo IC50 of 1.1 and 5.6 μM in mouse and rat, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GDC-0834 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1133432-49-1 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H36N6O3S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (53.62 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(CCCC2)=C2S1)NC3=CC=CC(C(N=C4NC5=CC=C([C@H]6N(C)CCN(C)C6=O)C=C5)=CN(C)C4=O)=C3C |
| Afficher plus |