Learn More
GDC-0927, MedChemExpress
Code produit 16493096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493096 25 mg
16487187 5 mg
16480777 50 mg
16444468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493096 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111484
MedChemExpress GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau GDC-0927
CAS 1642297-01-5
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H28FNO4
Quantité 25 mg
Synonyme SRN-927
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (180.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C(C(C)=C(C3=CC=CC(O)=C3)[C@H](C4=CC=C(OCCN5CC(CF)C5)C=C4)O2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 461.52
Poids de la formule 461.52
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death