Learn More
GDC-0980, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-1-[4-[(2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl)methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one |
| CAS | 1032754-93-0 |
| Formule moléculaire | C23H30N8O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | GDC-0980, Apitolisib, G 038390, G 038390.1, GDC 0980, GDC 0980.1, GNE 390, RG 7422 |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H30N8O3S/c1-14-17(13-29-3-5-31(6-4-29)22(33)15(2)32)35-19-18(14)27-20(16-11-25-23(24)26-12-16)28-21(19)30-7-9-34-10-8-30/h11-12,15,32H,3-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)c4cnc(N)nc4)N5CCOCC5)CC1 |
| Nom IUPAC | (2S)-1-[4-[[2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-méthyl-4-morpholin-4-ylthiéno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]méthyl]pipérazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 498.6 |
| Poids de la formule | 498.2162 |