Learn More
Velp Scientifica™ Digesteur enzymatique GDE
BIOPHARMA
Code produit 12891683 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Analyse des fibres alimentaires
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
12891683 Analyse des fibres alimentaires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12891683 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA30400209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2663.42€
    2546.00€ / 1 pièces
    Économisez 117.42€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digestion enzymatique pour l’analyse des fibres alimentaires par le chauffage des enzymes. Il offre un mélange d’échantillons continu pour l’homogénéité.
  • La procédure analytique pour la détermination des fibres alimentaires implique une série de digestions de l’échantillon par enzymes thermostables à l’aide de produit de digestion digesteur enzymatique GDE.
  • Il fonctionne conformément à la méthode officielle AOAC pour la détermination de la fibre alimentaire totale.
  • L’agitateur magnétique de GDE assure l’homogénéité grâce à une agitation continue et constante de l’échantillon tout en évitant la surchauffe qui pourrait compromettre le succès des digestions enzymatiques.
  • Réglez le minuteur pour un fonctionnement sans surveillance, vous pouvez régler rapidement le temps de fonctionnement et vous concentrer sur d’autres tâches.
  • Le réservoir transparent en polycarbonate assure une visibilité et une résistance accrue jusqu’à 105°C ; tandis que l’utilisation d’eau déionisée élimine toute création possible de calcaire.
  • La régulation de température exceptionnelle est possible avec GDE : via un affichage numérique intuitif il est possible de régler la température souhaitée avec une excellente précision de ± 0,2°C seulement.
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des fibres alimentaires