Learn More
Gefapixant, MedChemExpress
Code produit 16493438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493438 10 mg
16492766 25 mg
16446167 5 mg
16414656 100 mg
16409956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101588
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gefapixant
CAS 1015787-98-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H19N5O4S
Quantité 10 mg
Synonyme MK-7264 AF-219
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl)
SMILES O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 353.4
Poids de la formule 353.4
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus