Learn More
Biodesign™ Système de séchage pour gel
Code produit 12856502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12856502 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12856502 Fournisseur Biodesign™ Code fournisseur G101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    137.62€ / 1 pièces
    Économisez 51.38€
    27% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Le moyen simple et économique de sécher et de stocker tous les types de gels de polyacrylamide et d’agarose. La configuration unique des pores GelWrap BioDesign permet à l’eau contenue dans le gel de s’évaporer directement à travers la membrane GelWrap BioDesign. GelWrap BioDesign se lie à la surface du gel et à lui-même. Coincez votre gel entre deux pièces de GelWrap BioDesign humides sur un cadre GelFrame BioDesign et laissez-le sécher à l’air ou utilisez une source de chaleur douce. Il en résulte un gel séché scellé entre deux couches de membrane flexible transparente et résistante.
Instructions d’utilisation.
1Découpez deux pièces de GelWrap BioDesign de la même taille que votre cadre GelFrame BioDesign. 2. Humidifiez le GelWrap BioDesign dans une petite quantité d’eau. Le GelWrap BioDesign s’humidifie instantanément et devient légèrement opaque. Ne jamais laisser tremper pendant plus d’une minute, car un mouillage excessif provoque de mauvais résultats. Le GelWrap BioDesign ne peut pas être stocké humide. 3. Placez une pièce de GelWrap BioDesign humide sur la partie inférieure solide du cadre GelFrame BioDesign et éliminez les bulles d’air sous celui-ci à l’aide du côté de votre main. Versez un petit volume d’eau (10 ml à 20 ml) sur le dessus, puis déposez votre gel vers le bas, en laissant aussi peu de bulles d’air que possible sous celui-ci. Versez ensuite un autre petit volume d’eau par-dessus votre gel. Placez la deuxième pièce de GelWrap BioDesign humide vers le bas. Utilisez le côté de votre main pour éliminer la majorité des bulles d’air restantes. 4. Placez la partie ouverte du cadre GelFrame BioDesign sur le dessus et utilisez les pinces fournies avec le cadre GelFrame BioDesign pour fixer les quatre côtés. 5. Secouez le cadre GelFrame BioDesign ainsi assemblé en le retournant pour éliminer tout excès d’eau. 6. Laissez le cadre à l’horizontale pendant le séchage. Avec des gels de polyacrylamide à faible pourcentage, vous pouvez laisser sécher le cadre à l’air pendant une nuit. Pour les gels de polyacrylamide de plus de 10 %, 1 mm d’épaisseur, gradient de 100 mm x 100 mm ou plus grand, utilisez une source de chaleur douce provenant d’une lampe avec une ampoule de 60 W et positionnée à 3 po de la surface du gel. 7. Lorsque votre gel est sec, il est complètement transparent et plat, de même que le GelWrap BioDesign. Démontez le cadre GelFrame BioDesign. Le GelWrap BioDesign situé sur les bords, entre les deux pièces du cadre, reste humide et doit être découpé avec des ciseaux. Avec des gels plus épais, il peut s’avérer nécessaire d’exercer une pression sur le gel séché pendant la nuit pour éviter qu’il ne gondole. 8. C’est terminé ! Le GelWrap BioDesign forme une enveloppe transparente plate et résistante autour de votre gel séché et reste stable pendant des années.
  • Le GelWrap BioDesign devient complètement plat et ne se froisse pas en séchant
  • La couleur des colorants protéiques (bleu brillant, argent, etc.), des glycoprotéines, des acides nucléiques et des produits enzymatiques colorés reste stable pendant des années
  • Flexible pour un stockage sûr. Assèche et préserve tous les types de gels de polyacrylamide et d’agarose, y compris les gels en plaque, de gradient, 2-D, d’immunodiffusion, d’immunoélectrophorèse et d’activité enzymatique.
Spécification
Format Rouler
Quantité Unité
Type de produit Film pour gel, pour gels de polyacrylamide