Learn More
Cytiva Kits d’étalonnage de filtration sur gel
Code produit 10196234 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Seuil de rétention des molécules:
43 000 à 669 000
6500 à 75 000
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Seuil de rétention des molécules Conditionnement
10196234 43 000 à 669 000 1 kit
10734557 6500 à 75 000 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10196234 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28403842
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnez les colonnes de filtration sur gel de façon simple et fiable. Les kits d’étalonnage de filtration sur gel Cytiva Life Sciences™ contiennent une série bien définie d’étalons protéiques.
  • Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes pré-conditionnées
  • Chaque kit contient cinq flacons de protéines lyophilisées
  • Blue Dextran 2000 inclus pour déterminer la fraction nulle de la col
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
À utiliser avec (équipement) Milieu haute résolution et colonne pré-conditionnée
Type de produit Kit d’étalonnage
À utiliser avec (application) Étalonnage de milieu de filtration sur gel haute résolution et de colonne telle que Superdextrade;, Superose et Sephacryl
Comprend 50 mg d’ovalbumine (43 000 Mr), 50 mg de conalbumine (75 000 Mr), 50 mg d’aldolase (158 000 Mr), 15 mg de ferritine (440 000 Mr), 50 mg de thyroglobuline (669 000 Mr), 50 mg de dextrane bleu (2 000 000 Mr)
Seuil de rétention des molécules 43 000 à 669 000
Contenu et stockage De 2° à 8°C