Learn More
Cytiva Kits d’étalonnage de filtration sur gel
Code produit 10734557 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Seuil de rétention des molécules:
43 000 à 669 000
6500 à 75 000
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Seuil de rétention des molécules Conditionnement
10734557 6500 à 75 000 1 kit
10196234 43 000 à 669 000 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734557 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28403841
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnez les colonnes de filtration sur gel de façon simple et fiable. Les kits d’étalonnage de filtration sur gel Cytiva Life Sciences™ contiennent une série bien définie d’étalons protéiques.
  • Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes pré-conditionnées
  • Chaque kit contient cinq flacons de protéines lyophilisées
  • Blue Dextran 2000 inclus pour déterminer la fraction nulle de la col
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
À utiliser avec (équipement) Milieu haute résolution et colonne pré-conditionnée
Type de produit Kit d’étalonnage
À utiliser avec (application) Étalonnage de milieu de filtration sur gel haute résolution et de colonne telle que Superdextrade;, Superose et Sephacryl
Comprend 10 mg d’aprotinine (6500 Mr), 50 mg de ribonucléase A (13 700 Mr), 15 mg d’anhydrase carbonique (29 000 Mr), 50 mg d’ovalbumine (43 000 Mr), 50 mg de conalbumine (75 000 Mr), 50 mg de dextrane bleu (2 000 000 Mr)
Seuil de rétention des molécules 6500 à 75 000
Contenu et stockage De 2° à 8°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gel Filtration Calibration Kit LMW
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor, pancreatic basic