Learn More
Hamilton™ Remplacements d’aiguilles amovibles pour chargement de gel
Code produit 10768764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25,4 mm
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10768764 25,4 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768764 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 865101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    261.21€ / 6 pièces
    Économisez 37.79€
    12% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Conçu pour les méthodologies de séquençage de l’ADN multiplex.
  • Transfert rapide des échantillons
  • Fixes, 25 mm de long, aiguilles à pointe arrondie espacées de 9 mm
  • L’arrêt de volume ajustable permet un rechargement plus rapide et plus précis et une excellente reproductibilité
Spécification
Description Petite embase RN
Diamètre (métrique) externe 0,2 mm
Longueur (métrique) 25,4 mm
Type de produit Aiguille amovible à chargement de gel
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 3