Learn More
Biodesign™ Feuille de protection de gel GelFile
Description
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
- Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
- Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
- Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
- Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
- Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
- Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
- Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Spécification
| Dimensions de gel | 18 x 25,5 cm |
| Quantité | 20 pages (conserve 80 gels) |
| Type de produit | Feuilles de protection pour gel |