Learn More
Cytiva Packs de plateau de coloration de gel
Code produit 10794977 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Séparateur de plaque en verre
À utiliser avec (équipement):
Support de moulage
Unité verticale Hoefer SE 600
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10794977 Séparateur de plaque en verre Unité verticale Hoefer SE 600 1 pièce
10117194 Joint d’étanchéité Support de moulage 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794977 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SE6102D
Expédition estimée: 20-01-2027
Pour une utilisation avec le système de distribution de liquide Hoefer Processor Plus.
  • Séparateur de sandwichs Club
  • Entaillé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Couplez deux sandwichs de gel pour utiliser quatre gels en même temps.
À utiliser avec (équipement) Unité verticale Hoefer SE 600
Type Séparateur de plaque en verre
Dimensions (L x l) 18 x 16 cm